Learn More
Prodipine hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16430809
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16430809 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16430809 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY101605
MedChemExpress Prodipine, a diphenyl-phosphonate derivative. The IC50s of Prodipine for purified and plasma Dipeptidyl peptidase IV (DPP IV) from the rabbit are 4.5 μM and 30 μM, respectively.
Prodipine, a diphenyl-phosphonate derivative. The IC50s of Prodipine for purified and plasma Dipeptidyl peptidase IV (DPP IV) from the rabbit are 4.5 μM and 30 μM, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico Prodipine hydrochloride
CAS 31314-39-3
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H26ClN
Quantità 1 mg
SMILES CC(C)N1CCC(C2=CC=CC=C2)(CC1)C3=CC=CC=C3.Cl
Molecular Weight (g/mol) 315.88
Peso formulazione 315.88
Percent Purity 97.29%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only