Learn More
Productainer™ 3D BioProcess Container, BioTitan retainers, three ports, MPXs
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17928241 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 L
500 L
2000 L
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
17928241 100 L pezzi 5
17908281 2000 L pezzi 5
17938281 500 L pezzi 5
31940837 500 L pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17928241 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore SH31304.01
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Specifica
Green Features 200 L
Capacità (sistema metrico) 100 L
Descrizione pellicola 100 L
Da utilizzare con (apparecchiatura) 50 L
Da utilizzare con (applicazione) Single-Use Bioprocessing
Quantità 200 L
Linea di prodotti 50 L
Tubing Style C-Flex