Learn More
uvex Profastrong NF33 Chemical Protection Gloves
Codice prodotto. 15396922 Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
15396922 9 Pezzo
15386922 8 Pezzo
15366922 10 Pezzo
15376922 7 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 15396922 Fornitore uvex N. del fornitore 6012203
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.15€
    4.07€ / pezzi 1
    Risparmia 0.08€
    1% Sconto
Spedizione stimata: 29-12-2026
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Sensitive NBR chemical protection gloves feature a flocked cotton lining for comfort and provide a high degree of mechanical abrasion resistance.
  • Sensitive NBR chemical protection gloves with flocked cotton lining for comfort
  • Embossed structure on the palm enhances grip capabilities in damp and wet areas
  • Nitrile rubber is resistant to oils, grease, acids, and alkalis
  • Gloves provide a tactile feel, secure fit, and mechanical abrasion resistance
  • Ideal for use in various industries including automotive, chemical, and printing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Green
Latex Free Sì
Materiale NBR
Product Type Chemical-resistant Gloves
Size 9
EN388 Standard 4101X
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES AJKLOT
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi WITH Virus Protection
Stile polso guanto Guanto con manichetta
Materiale rivestimento interno Cotone
Serie Profastrong NF33
Lunghezza (sistema metrico) 33 cm