Learn More
Kimberly-Clark Professional™ White Luxury Foam Hand Cleanser Dispenser
Codice prodotto. 12638355 Sfoglia Tutto Kimberly-Clark Professional Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
200 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12638355 200 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12638355 Fornitore Kimberly-Clark Professional™ N. del fornitore 6982
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.00€
    8.37€ / pezzi 1
    Risparmia 22.63€
    73% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
Ideal for the smallest of washrooms. White Luxury Foam Hand Cleanser Dispenser is a compact hand hygiene bundle that provides a space saving solution.
  • Delivers the Ideal amount of soap for one hand wash each time
  • High capacity foam with up to 500 shots per re-fill
  • Easy to keep clean with no dirt or dust traps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Hand Cleanser Dispenser
Colore White
Dimensioni (L x P x A) 8.5 x 6.5 x 19 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 3.3 in.
Lunghezza (sistema metrico) 8.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 2.6 in.
Larghezza (sistema metrico) 6.5 cm
Altezza (sistema imperiale) 7.5 in.
Altezza (sistema metrico) 19 cm
Capacità Cleanser Cassette
Materiale Plastic
Mounting Wall Mount
No. of Compartments 1
Product Style Top Loading
Capacità (sistema imperiale) 6.8 oz.
Capacità (sistema metrico) 200 mL
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for use in hygiene-critical washrooms where there’s less wall space.
Quantità 1 Ea.