Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Stainless Steel Hand Cleanser Dispenser Cassette
Codice prodotto. 15256500 Sfoglia Tutto Kimberly-Clark Professional Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15256500 1 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15256500 Fornitore Kimberly-Clark Professional™ N. del fornitore 8973
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    346.00€
    114.26€ / pezzi 1
    Risparmia 231.74€
    66% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
Stainless Steel Hand Cleanser Dispenser Cassette is high quality, durable, and ideal for offices and hotel washrooms looking to promote a luxury image.
  • Promotes hygiene and helps to manage costs through controlled dispensing
  • Made with rounded edges and is easy to clean with just one cloth or wiper
  • Rounded top prevents an accumulation of dust and dirt
  • Keeps costs down in areas of heavy use, with hassle-free maintenance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Hand Cleanser Dispenser
Colore Silver
Dimensioni (L x P x A) 23.1 x 10.7 x 11.5 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 9.1 in.
Lunghezza (sistema metrico) 23.1 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4.2 in.
Larghezza (sistema metrico) 10.7 cm
Altezza (sistema imperiale) 4.5 in.
Altezza (sistema metrico) 11.5 cm
Capacità Cleanser Cassette
Materiale Stainless Steel
Mounting Wall Mount
No. of Compartments 1
Product Style Hinged Lid with Front Opening
Capacità (sistema imperiale) 33.8 oz.
Capacità (sistema metrico) 1 L
Certificazione/Conformità Eurasian product compliance - Declaration, Eurasia trade agreement
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for dispensing Kleenex liquid hand and sanitizers in office and hotel washrooms that have a luxury image.
Quantità 1 Ea.