Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Touchless Electronic Skin Care Dispenser
Codice prodotto. 12618355 Sfoglia Tutto Kimberly-Clark Professional Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.2 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12618355 1.2 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12618355 Fornitore Kimberly-Clark Professional™ N. del fornitore 11329
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    272.00€
    75.19€ / pezzi 1
    Risparmia 196.81€
    72% Sconto
Spedizione stimata: 26-11-2026
Smart-sensor technology controls use. Touchless Electronic Skin Care Dispenser includes an indicator to show when a refill or new battery is needed.
  • Brushed metallic finish
  • Dispenses soap with hand detection using smart sensor
  • Reduces contamination and the spread of germs
  • Keeps costs down in areas of heavy use
  • Hassle-free maintenance
  • Choice of either a push button or key lock
  • Quick to unlock and refill
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Touch-free Dispenser
Colore Brushed Metallic
Profondità (sistema imperiale) 3.9 in.
Profondità (sistema metrico) 10 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 11.4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 29 cm
Larghezza (sistema imperiale) 7.2 in.
Larghezza (sistema metrico) 18.3 cm
Altezza (sistema imperiale) 13.3 in.
Altezza (sistema metrico) 33.8 cm
Capacità Hand Sanitizer
Materiale Plastic
Mounting Wall Mount
No. of Compartments 1
Product Style Hinged Lid with Front Opening
Capacità (sistema imperiale) 40.6 oz.
Capacità (sistema metrico) 1.2 L
Da utilizzare con (applicazione) Dispensing hand cleanser
Quantità 1 Ea.