Learn More
Nitritex™ Omega Pro-tech XP™ Nitrile Gloves
Beskrivelse
- Violet nitrile material is resistant to a wide range of chemicals, fatty acids and bodily fluids
- Ambidextrous gloves are 300mm (12 in.) in length to provide extra protection in the cuff area
- Strong puncture resistance with no compromise on tactile performance and dexterity
- Beaded cuff for easier donning and stability on the arm
- Texture surface delivers improved grip
Tekniske data
Tekniske data
| Certificazione/Conformità | EN420:2003 & EN374-1 & 2:2003 |
| Classificazione | European PPE Category 3 Complex Design |
| Colore | Purple |
| Monouso | Single-use |
| Finitura esterna | Partially Textured |
| Hand | Ambidestri |
| Latex Free | Sì |
| Materiale | Nitrile |
| Powdered | Powder Free |
| Size | Large |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?