Learn More
Ansell Profile 3000 Nitrile Examination Gloves
Codice prodotto. 12930825
Cambia vista
Click to view available options
Size:
2X-Small
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
12930825 Medium pezzi 100
12910825 X-Small pezzi 100
12940825 Large pezzi 100
12970825 3X-Large pezzi 100
13178646 2X-Small pezzi 1000
12920825 Small pezzi 100
12950825 X-Large pezzi 100
12960825 2X-Large pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 12930825 Fornitore Ansell N. del fornitore PNA3103M
Stock Up and Save Up to 60%
Usa il codice promozionale 28009
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Combine comfort and chemical resistance with Nitritex™ Profile 3000 nitrile exam gloves. Ambidextrous, latex-free glove offers chemical and puncture resistance.
  • Nitrile is resistant to a wide range of chemicals
  • Excellent puncture resistance
  • Beaded cuff provides easier donning and stability
  • Textured surface for increased grip
  • Powder-free and latex-free to eliminate Type I latex allergies
  • Wrist-length gloves measure 240mm/9.5 in.
  • Easy-access 100-glove dispenser box
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001:2008, 13485:2003 and ISO 2859
Classificazione Class I Medical Device
Colore White
Monouso Single-use
Hand Ambidestri
Latex Free Sì
Materiale Nitrile
Powdered Powder Free
Product Type Nitrile Examination Glove
Size Medium
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Premium examinations
Stile polso guanto Con bordino/arrotolato
Verificato per uso medico Sì
Modello Profile 3000
Tipo di imballaggio Box
Quantità 100/Pk.
Serie Profile 3000
Lunghezza (sistema metrico) 24 cm