Learn More
WTW™ Conduttimetro portatile Cond 3110 ProfiLine™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10732454
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Conductivity Meter
Conduttimetro portatile
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo unitSize
10732454 Conductivity Meter Pezzo
10414885 Conduttimetro portatile Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10732454 Fornitore WTW™ N. del fornitore 2CA100
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Obtain optimum measurements in natural waters and wastewater with this reliable conductivity portable meter.
  • Robust and waterproof meter for portable conductivity measurement
  • Reliable conductivity meter with automatic nIF temperature compensation according to DIN EN 27888 for routine measurements in natural waters and wastewater
  • Features automatic temperature compensation nlF
  • For professional field measurements requiring documentation and data transfer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Include Single instrument including short instruction manual, CD-ROM and batteries
Precisione (conduttività) ±0.5% Full-scale ±1 LSD
Da utilizzare con (applicazione) For professional field measurements requiring documentation and data transfer
Costante di cella Fixed: 0.475cm–1/1cm–1, Calibratable: 0.450 to 0.500cm–1/0.585 to 715cm–1/0.800 to 1.200cm–1
Punti di calibrazione 1, 2, 3-point WTW Technical and NIST Buffer
Intervallo (conduttività) 0 μS to 1000 mS
Risoluzione (conduttività) 0.001, 0.01, 0.1 mS
Compensazione della temperatura Automatic
Intervallo (salinità) 0 to 70 ppt
Risoluzione (salinità) 0.1 ppt
Precisione (Salinità) ±0.2% Full-scale
Risoluzione (temperatura) 0.1
Precisione (Temperatura) ±0.1°C
Tipo di display LCD
Certificazione/Conformità CE
Protezione IP IP67
Peso (sistema metrico) 0.6 kg
Warranty 3 Years
Modello Cond 3110
Alimentazione 4 x 1.5V AA oder 4 x 1.2V NiMH-rechargeable battery
Temperatura (sistema metrico) operativa -5°C to +105°C
Tipo Conductivity Meter
Larghezza (sistema metrico) 17.7 cm
Altezza (sistema metrico) 7.9 cm
Profondità (sistema metrico) 5.7 cm
Tipo di batteria NiMH