Learn More
WTW™ ProfiLine™ Portable Conductivity Meters
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10218463
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Conduttimetro portatile
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo unitSize
10218463 Conduttimetro portatile Pezzo
10636684 Conduttimetro portatile Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10218463 Fornitore WTW™ N. del fornitore 2CA300
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Obtain optimum results automatically measuring and evaluating data with this combination of robust conductivity pocket meter and data logger.
  • Interfaccia USB impermeabile con grande capacità di memoria
  • Ideale per acquisire grandi volumi di dati, ad es. per i test delle pompe, con data, ora e numero ID inclusi
  • Grazie all'interfaccia, i dati possono essere trasferiti a un computer ed elaborati secondo necessità
  • Copertura di tutte le misurazioni standard e speciali
  • Misurazioni di acqua pura conformi alla farmacopea
  • Con memoria e registratore di dati incorporati
Specifiche
  • Tipo di display: LCD
  • Modello: Cond 3310
  • Range di temperature: da -5 a 105°C
  • Precisione della temperatura: ±0.1°C
  • Risoluzione della temperatura: 0.1
  • Range salinità: da 0 a 70 ppt
  • Precisione salinità: ±0.2 % del fondo scala
  • Risoluzione salinità: 0.1 ppt
  • Range TDS: da 0 a 200 ppt
  • Risoluzione TDS: 0.01, 0.1 ppt
  • Precisione TDS: ±0.5 % del fondo scala
  • Range di conducibilità: da 0μS a 1000 mS
  • Precisione della conducibilità: ±0.5 % del fondo scala ±1 LSD
  • Precisione della conducibilità: 0.01, 0.1 mS
  • Autonomia batteria: fino a 1000 ore
  • Tipo di batteria: 4 AA da 1.5 V o 4 NiMH da 1.2 V
  • Punti di calibrazione: 1
  • Alimentazione: 4 batterie AA, 4 batterie ricaricabili NiMH o via USB
  • Costante di cella: Fissa: 0.475 cm-1/ cm-1, calibrabile: da 0.450 a 0.500 cm-1/0.585 a 715 cm-1/0.800 a 1.200 cm-1
  • Punti dati: 5000
  • Classificazione IP: 67
  • Tipi di sensori: DIN/4 mm a banana
  • Compensazione della temperatura: automatica
  • Dimensioni: 5.7 x 17.7 x 7.9 cm
  • Peso: 0.6 kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descrizione Singolo strumento
Include Strumento con manuale di istruzioni sintetico, CD-ROM e batterie
Precisione (conduttività) ±0.5% scala completa ±1 LSD
Da utilizzare con (applicazione) Per misurazioni professionali sul campo che richiedono documentazione e trasferimento di dati
Costante di cella Fisso: 0.475 cm–1/cm–1, calibrabile: da 0.450 a 0.500 cm–1/da 0.585 a 715 cm–1/da 0.800 a 1.200 cm–1
Punti di calibrazione 1
Intervallo (conduttività) Da 0 μS a 1000 mS
Risoluzione (conduttività) 0.01, 0.1 mS
Compensazione della temperatura Automatico
Intervallo (salinità) Da 0 a 70 ppt
Risoluzione (salinità) 0.1 ppt
Precisione (Salinità) ±0.2% scala completa
Intervallo (TDS) Da 0 a 200 ppt
Risoluzione (TDS) 0.01, 0.1 ppt
Precisione (TDS) ±0.5% scala completa
Risoluzione (temperatura) 0.1
Precisione (Temperatura) ±0.1 °C
Tipo di display LCD
Memoria 200 manuali/5000 automatiche
Punti dati 5000
Certificazione/Conformità cETLus, CE
Protezione IP IP67
Peso (sistema metrico) 0.6 kg
Warranty 3 anni
Modello Cond 3310
Alimentazione 4 batterie ricaricabili da 1.5 V AA o 4 NiMH da 1.2 V oppure mediante porta USB
Tipi di sensore A banana, DIN/4 mm
Temperatura (sistema metrico) operativa Da –5 a 105 °C
Tipo Conduttimetro portatile
Larghezza (sistema metrico) 17.7 cm
Altezza (sistema metrico) 7.9 cm
Profondità (sistema metrico) 5.7 cm
Tipo di batteria 4 x 1.5 V AA o 4 x 1.2 V NiMH
Autonomia della batteria Fino a 1000 ore