Learn More
ProfiLine™ Oxi 3205 Portable Dissolved Oxygen Meter
Codice prodotto. 10268533
Cambia vista
Click to view available options
Modalità di calibrazione:
1
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modalità di calibrazione Dimensione della confezione
10268533 1 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10268533 Fornitore WTW N. del fornitore 2BA101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2005.00€
    1707.00€ / pezzi 1
    Risparmia 298.00€
    14% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
The ProfiLine Oxygen Meter Oxi 3205 is a robust, easy-to-use DO instrument for routine measurement, with a backlit graphic display. For challenging measurements in the field and plant, e.g. water/wastewater analysis, chemical/pharmaceutical industry, etc.
Specifiche
  • Intervallo di temperatura: da -5 a 105°C
  • Precisione della temperatura: ±0.1°C
  • Risoluzione della temperatura: 0.1
  • Precisione OD: ±0.5% del valore
  • Range OD: da 0 a 90°mg/l
  • Risoluzione OD: 0.01, 0.1mg/l
  • Intervallo di saturazione: da 0 a 600%
  • Risoluzione di saturazione: 1%
  • Intervallo di pressione: da 500 a 1100°mbar
  • Range di salinità: da 0 a 35°ppt
  • Tipo di display: LCD
  • Tipo di sonda: galvanica
  • Durata della batteria: fino a 1000°ore
  • Tipo di batteria: NiMH ricaricabile
  • Classificazione IP: IP 67
  • Dimensioni (P x L x A): 5.7 x 17.7 x 7.9 cm
  • Peso: 0.6 kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Include Misuratore con custodia per il trasporto che include sonda galvanica per ossigeno disciolto CellOx™ 325, soluzione detergente, elettrolita, teste membrana intercambiabili, supporto, becher, manuale di istruzioni, CD-ROM e batterie
Da utilizzare con (applicazione) Per misurazioni impegnative sul campo e negli impianti, ad esempio analisi delle acque/delle acque reflue, industria chimica/farmaceutica, ecc.
Gamma di pressione Da 500 a 1100 mbar
Modalità di calibrazione 1
Intervallo di temperatura (sistema metrico) Da –5 a 105 °C
Risoluzione (temperatura) 0.1
Precisione (Temperatura) ±0.1 °C
Tipo di display LCD
Certificazione/Conformità cETLus, CE, ISO 9001:2008
Protezione IP IP-67
Peso (sistema metrico) 0.6 kg
Warranty 3 anni
Alimentazione 4 batterie da 1.5 V AA o 4 NiMH da 1.2 V
Tipo di sonda Sonda per ossigeno disciolto galvanica, CellOx 325
Intervallo (DO) Da 0 a 90 mg/l
Intervallo (salinità) Da 0 a 35 ppt
Risoluzione (DO) 0.01, 0.1 mg/l
Intervallo di saturazione Da 0 a 600%
Risoluzione di saturazione 1%
Autonomia della batteria Fino a 1000 ore
Tipo di batteria NiMH ricaricabile
Tipo Misuratore di ossigeno disciolto portatile
Larghezza (sistema metrico) 17.7 cm
Altezza (sistema metrico) 7.9 cm
Profondità (sistema metrico) 5.7 cm
Precisione (DO) ±0.5% del valore