Learn More
WTW™ ProfiLine™ Oxi 3310 Portable Dissolved Oxygen Meters
Codice prodotto. 10176483
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Misuratore di ossigeno disciolto portatile
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
10176483 Misuratore di ossigeno disciolto portatile Pezzo
10014313 Misuratore di ossigeno disciolto portatile Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10176483 Fornitore WTW™ N. del fornitore 2BA301
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
In stock
A professional, field-proven DO-meter with backlit LCD graphic display, the ProfiLine Oxygen Meter Oxi 3310 is ideal for mobile measurement combined with data logger and waterproof USB-interface.
Specifiche
  • Intervallo di temperatura: da -5 a 105°C
  • Precisione della temperatura: ±0.1°C
  • Risoluzione della temperatura: 0.1
  • Intervallo di pressione: da 500 a 1100°mbar
  • Range di salinità: da 0 a 70°ppt
  • Range OD: da 0 a 90°mg/l
  • Precisione OD: ±0.5% del valore
  • Risoluzione OD: 0.01, 0.1mg/l
  • Intervallo di saturazione: da 0 a 600%
  • Risoluzione di saturazione: 1%
  • Tipo di display: LCD
  • Tipo di sonda: galvanica
  • Durata della batteria: fino a 1000°ore
  • Tipo di batteria: NiMH ricaricabile
  • Punti dati: 200 punti manuali, 5000 serie di dati automatici
  • Classificazione IP: IP 67
  • Uscite: USB impermeabile
  • Dimensioni (P x L x A): 5.7 x 17.7 x 7.9 cm
  • Peso: 0.6 kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Misuratore con sonda CellOx 325
Include Misuratore con custodia per il trasporto che include sonda galvanica per ossigeno disciolto CellOx™ 325, soluzione detergente, elettrolita, 3 teste membrana intercambiabili, supporto, becher. Include CD-ROM con breve manuale di istruzioni, batterie, software del driver USB, cavo
Uscite USB impermeabile
Da utilizzare con (applicazione) Per misurazioni professionali sul campo che richiedono documentazione e trasferimento di dati
Gamma di pressione Da 500 a 1100 mbar
Modalità di calibrazione 1
Intervallo di temperatura (sistema metrico) Da –5 a 105 °C
Risoluzione (temperatura) 0.1
Precisione (Temperatura) ±0.1 °C
Tipo di display LCD
Punti dati 200 punti manuali, 5000 set di dati automatici
Certificazione/Conformità cETLus, CE, ISO 9001:2008
Protezione IP IP-67
Peso (sistema metrico) 0.6 kg
Warranty 3 anni
Alimentazione 4 batterie da 1.5 V AA o 4 NiMH da 1.2 V
Tipo di sonda Galvanico
Intervallo (DO) Da 0 a 90 mg/l
Intervallo (salinità) Da 0 a 70 ppt
Risoluzione (DO) 0.01, 0.1 mg/l
Intervallo di saturazione Da 0 a 600%
Risoluzione di saturazione 1%
Autonomia della batteria Fino a 1000 ore
Tipo di batteria NiMH ricaricabile
Tipo Misuratore di ossigeno disciolto portatile
Larghezza (sistema metrico) 17.7 cm
Altezza (sistema metrico) 7.9 cm
Profondità (sistema metrico) 5.7 cm
Precisione (DO) ±0.5% del valore