Learn More
WTW™ Misuratore portatile per pH 3110 ProfiLine™
Codice prodotto. 10136383
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
pHmetro portatile
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
10136383 pHmetro portatile Pezzo
10703774 pHmetro portatile Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10136383 Fornitore WTW™ N. del fornitore 2AA110
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Obtain optimum results with this easy and robust portable pH/mV meter with an automatic autoread function for routine pH measurements that is safe, secure, reliable, and prevents errors.
  • Clear keypad with only 6 keys
  • Automatic AutoRead function for repeatable measured values make pH measurement safe and prevent errors
  • Anti-skidding keypad that can be operated with gloves
  • Large display that is clear and easy to read
  • Easy and robust portable pH/mV meter for routine measurement
  • Secure and reliable pH measurement due to repeatable results
  • Waterproof according IP 67, 3-point calibration, integrated calibration timer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Include Breve manuale di istruzioni, CD-ROM e batterie
Precisione (Temperatura) ±0.1°C
Precisione (mV) ±0.3, ±1 mV
Precisione (pH) ±0.1, ±0.01, ±0.005
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per tutti coloro che sono alla ricerca di uno strumento per la misurazione del pH portatile semplice, robusto e impermeabile
Intervallo (pH) da –2 a 19.999
Risoluzione (pH) ± 0.005
Intervallo (mV) da –1200 a 1200, da –2000 a 2000
Risoluzione (mV) ±0.3, ±1 mV
Calibration Points Tamponi tecnici WTW e DIN/NIST per calibrazione a 1, 2 o 3 punti
Tipo di display LCD a 7 segmenti
Certificazione/Conformità CE
Protezione IP IP-67
Dimensioni (L x P x A) l 80 x H 180 mm
Peso (sistema metrico) 0.6 kg
Warranty 3 anni
Modello pH 3110
Alimentazione NiMH ricaricabile 4 x 1.5 V AA o 4 x 1.2 V
Risoluzione Tutti i valori ±1 cifra
Temperatura (sistema metrico) operativa da –5 a 105 °C
Tipo di batteria AA, NiMH
Tipo pHmetro portatile
Autonomia della batteria Fino a 2500 ore
Dimensioni (L x P) l 80 mm
Larghezza (sistema metrico) 80 mm
Altezza (sistema metrico) 180 mm
Profondità (sistema metrico) 55 mm