Learn More
Fisherbrand™ ProFill HPLC Syringe Filters, Glass Fibre membrane
HPLC performance tested
Marca:  Fisherbrand™
125.40 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.30000kg
Codice prodotto. 15562340
  • 142.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • ProFill
  • HPLC Syringe Filter
  • Glass Fibre membrane
  • Low extractable membranes and housing
  • Polypropylene housing
  • Enhanced Luer Lock inlet which prevents leakage
Specifica
Specifica
Orange
Glass Fiber, GL Microfiber
4.91 cm2
PE-Bag, additionally packed in a PP-Box
6.2bar
30 mm
HPLC Syringe Filter
1.2 μm
<0.137 mL
No
100