Learn More
Fisherbrand™ ProFill HPLC Syringe Filters, Nylon (PA) membrane
HPLC performance tested
1.30€ - 156.00€
Specifica
Materiale (membrana) | Nylon |
---|---|
Imballaggio | PE-Bag, additionally packed in a PP-Box |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Diametro (sistema metrico) | Prefiltro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Diametro (sistema metrico) | Prefiltro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12686815
|
Fisherbrand™
25 16 0350 |
0.2 μm | 25 mm | No |
156.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10257393
|
Fisherbrand™
25 16 0351 |
0.45 μm | 25 mm | No |
141.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
16348377
|
Fisherbrand™
17 16 2080 |
0.2 μm | 17 mm | No |
99.55€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16358377
|
Fisherbrand™
17 16 2081 |
0.45 μm | 17 mm | No |
115.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12616835
|
Fisherbrand™
30 16 2090 |
0.2 μm | 30 mm | Yes | N/A | N/A | N/A | ||
12376253
|
Fisherbrand™
30 16 2091 |
0.45 μm | 30 mm | Yes |
152.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 05-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Description
- ProFill
- HPLC Syringe Filter
- Nylon (PA)
- Low extractable membranes and housing
- Polypropylene housing
- Enhanced Luer Lock inlet which prevents leakage
Specifications
Nylon | |
PE-Bag, additionally packed in a PP-Box |