Learn More
Fisherbrand™ ProFill HPLC Syringe Filters, PTFE membrane
HPLC performance tested
128.00€ - 171.00€
Specifica
Descrizione HPLC Syringe Filter
Materiale (membrana) PTFE
Quantità 100
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Dimensione del poro Prefiltro Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Dimensione del poro Prefiltro Prezzo Quantità e disponibilità  
12626745
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
17 mm 0.2 μm No
135.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12636745
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
17 mm 0.45 μm No
128.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12676825
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
30 mm 0.2 μm Yes
149.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12686825
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
30 mm 0.45 μm Yes
171.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15532380
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
25 mm 0.45 μm No
136.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15522380
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
25 mm 0.2 μm No
131.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • ProFill
  • HPLC Syringe Filter
  • PTFE
  • Low extractable membranes and housing
  • Polypropylene housing
  • Enhanced Luer Lock inlet which prevents leakage
Specifica
Specifica
HPLC Syringe Filter
PTFE
100