Learn More
Fisherbrand™ ProFill HPLC Syringe Filters, Regenerated Cellulose Membrane
HPLC performance tested
2.90€ - 401.00€
Specifica
Descrizione | HPLC Syringe Filter |
---|---|
Materiale (membrana) | Regenerated Cellulose |
Imballaggio | PE-Bag, additionally packed in a PP-Box |
Quantità | 100 |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Dimensione del poro | Prefiltro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Dimensione del poro | Prefiltro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12646745
|
Fisherbrand™
|
17 mm | 0.2 μm | No |
260.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 09-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10066534
|
Fisherbrand™
|
17 mm | 0.45 μm | No |
280.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12696825
|
Fisherbrand™
|
30 mm | 0.2 μm | Yes |
401.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10270225
|
Fisherbrand™
|
30 mm | 0.45 μm | No |
2.90€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 09-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12696815
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 0.45 μm | No |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12676815
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 0.2 μm | No |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- ProFill
- HPLC Syringe Filter
- Regenerated Cellulose (RC)
- Low extractable membranes and housing
- Polypropylene housing
- Enhanced Luer Lock inlet which prevents leakage
Specifica
HPLC Syringe Filter | |
Regenerated Cellulose | |
PE-Bag, additionally packed in a PP-Box | |
100 |