Learn More
Proflavine Hemisulfate, TRC
Codice prodotto. 30135857
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135857 5 g 5g
30133821 500 mg 500mg
30009838 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30135857 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP0146455G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1811-28-5
Formula molecolare C13 H11 N3 . 0.5 H2 S O4 . x H2 O
Molecular Weight (g/mol) 516.6
Sinonimo 3,6-Acridinediamine sulfate (2:1) hydrate
IUPAC Name acridine-3,6-diamine;hemisulfate;hydrate
SMILES Nc1ccc2cc3ccc(N)cc3nc2c1.Nc4ccc5cc6ccc(N)cc6nc5c4.OS(=O)(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Proflavine hemisulfate hydrate
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/2C13H11N3.H2O4S/c2*14-10-3-1-8-5-9-2-4-11(15)7-13(9)16-12(8)6-10;1-5(2,3)4/h2*1-7H,14-15H2;(H2,1,2,3,4)
Peso formulazione 516.158