Learn More
R&D Systems™ Progesterone
Codice prodotto. 18065572
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18065572 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18065572 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 2835/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.01€
    154.35€ / 100mg
    Risparmia 15.66€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Endogenous progesterone receptor agonist
Endogenous progesterone receptor (PR) agonist (EC50 = 0.5 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Progesterone
CAS 57-83-0
Quantità 100 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C21H30O2
Peso formulazione 314.46
Purezza >99%
Peso molecolare 314.469