Learn More
Progesterone R/NR3C3 Antibody (PR484) - IHC-Prediluted, R&D Systems™
Codice prodotto. 18609605 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
7 mL
Dimensione della confezione:
7mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18609605 7 mL 7mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18609605 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP244916
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    663.75€
    577.50€ / 7mL
    Risparmia 86.25€
    12% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Progesterone R/NR3C3 Monoclonal antibody specifically detects Progesterone R/NR3C3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Progesterone R/NR3C3
Applicazioni Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone PR484
Coniugato Unconjugated
Formulazione 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias gene NR3C3PRNuclear receptor subfamily 3 group C member 3, progesterone receptor
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant full-length human Progesterone R/NR3C3 protein (PGR) (Uniprot: P06401 )
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 7 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Breast Cancer, Cancer
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 5241
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG1 κ
Linea di prodotti Novus