Learn More
Proguanil-d6, MedChemExpress
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
Descrizione
Proguanil D6 is the deuterium labeled Proguanil, which is a prophylactic antimalarial drug.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Proguanil-d6 |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Forma fisica | Solid |
| Formula molecolare | C11H10D6ClN5 |
| Colore | White |
| SMILES | ClC(C=C1)=CC=C1NC(NC(NC(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=N)=N |
| Molecular Weight (g/mol) | 259.77 |
| Quantità | 1 mg |
| Peso formulazione | 259.77 |
| Percent Purity | 99.31% |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.