Learn More
Proline (L-Proline), LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | L-Proline |
| CAS | 147-85-3 |
| Nomi componenti o analita | L-Proline |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C5 H9 N O2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Proline, (S)-pyrrolidine-2-carboxylic acid, (-)-2-Pyrrolidinecarboxylic acid, (-)-Proline, (S)-(-)-Proline, (S)-2-Carboxypyrrolidine, (S)-2-Pyrrolidinecarboxylic acid, (S)-Proline, 2-Pyrrolidinecarboxylic acid, Carboxypyrrolidine, L-(-)-Proline, L-Pyrrolidine-2-carboxylic acid, L-alpha-Pyrrolidinecarboxylic acid, NSC 46703 |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | OC(=O)[C@@H]1CCCN1 |
| Vedi altri risultati |