Learn More
Sartorius Pipettatori meccanici multicanale PROLINE™ Plus
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10176534 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Numero di canali:
8
12
Volume (sistema metrico):
μ
0.5 to 10 μL
30 to 300 μL
Da 10 a 100 μl
Da 30 a 300 μl
Incrementi:
0.01μL
μ
0,2 μl
Accuracy:
2 - 0.6%
2 to 0.6%
3 - 0.7%
3 to 0.7%
4 to 1.5%
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Numero di canali Volume (sistema metrico) Incrementi Accuracy Dimensione della confezione
10176534 8 30 to 300 μL 0,2 μl 2 to 0.6% Pezzo
10379314 8 Da 10 a 100 μl μ 3 to 0.7% Pezzo
10166534 8 μ 0.01μL 4 to 1.5% Pezzo
10596655 12 Da 10 a 100 μl μ 3 - 0.7% Pezzo
10248304 12 0.5 to 10 μL 0.01μL 4 to 1.5% Pezzo
10596845 12 Da 30 a 300 μl 0,2 μl 2 - 0.6% Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10176534 Fornitore Sartorius N. del fornitore 728140
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Per offrire comfort e qualità alle operazioni di pipettaggio manuale quotidiano. Il pipettatore meccanico multicanale Sartorius Proline™ è dotato di struttura resistente facilmente utilizzabile e della gamma più ampia di pipette per diversi operatori e applicazioni. Disponibile con 8 o 12 canali e tre intervalli di volume.
Ideal for experienced laboratory professionals and students alike
  • Widest range of pipettes, including fixed volume pipettes for when volumes need to be ready-set to avoid errors
  • Optiload mechanism allows tip loading with an equal, constant force into every channel and perfect tip sealing on every individual tip cone
  • Safe-Cone Filters minimize risk of contamination
  • Adjustable volume setting with click stop
  • Thermal insulation of internal components improves accuracy
  • Durable, strengthened structure with high chemical and UV resistance
User-friendly and ergonomic design
  • Light pipetting forces, comfortable handle and finger support
  • No need to squeeze the pipetter during pipetting
  • Light and easy tip ejection
  • Reduces the risk of repetitive stress injury
  • Easy to use, do-it-yourself calibration
  • Large numbers and color-coding on the volume display
  • Volume color-coding enables correct tip volume selection through matching color code
  • Fully autoclavable without disassembling
  • Easy to clean, with only three parts to disassemble
Certifications
Marcatura CE
Warranty
3 anni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy 2 to 0.6%
Certificazione/Conformità ISO 9001/13485, ISO 14001
Punte compatibili Sartorius Tips
Spaziatura punta regolabile Yes
Autoclavabile Autoclavable
Colore Orange
Monouso Reusable
Tipo di impugnatura Ergonomic
Materiale Polypropylene
Numero di canali 8
Product Line Proline Plus
Programmabilità No
Sterilità Non-sterile
Tipo Mechanical Pipette
Volume (sistema metrico) 30 to 300 μL
Stile delle dita Ergonomico
Incrementi 0,2 μl
Precisione 1.00 to 0.25
Monitoraggio UV Sì
Warranty 3 Years