Learn More
Sartorius Pipettatori meccanici monocanale PROLINE™ Plus
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10748205 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
μ
1 to 10 mL
2 - 20 μl
Da 0.3 a 3 μl
Da 10 a 100 μl
Da 20 a 200 μl
Da 5 a 50 μl
Da 500 a 5.000 μl
Incrementi:
0.002 μl
0.01 μl
0.02 μl
μ
0,2 μl
1 μl
10 μ l
20 μl
Accuracy:
2 - 0.6%
3 - 0.9%
Da 1 a 0.6%
Da 10 a 1.3 %
Da 2 a 0.5%
Da 2 a 0.8%
Da 3 a 0.6%
Da 3 a 1%
Da 5 a 1%
Colore:
Blu
Giallo
Grigio
Rosso
Verde
Dimensione della confezione:
Pezzo
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Incrementi Accuracy Colore unitSize
10748205 Da 0.3 a 3 μl 0.002 μl Da 10 a 1.3 % Grigio Pezzo
10586265 μ 0.01 μl Da 5 a 1% Grigio Pezzo
12812433 Da 5 a 50 μl μ Da 3 a 1% Giallo Pezzo
10175474 2 - 20 μl 0.02 μl 3 - 0.9% Giallo Pezzo
10034174 Da 10 a 100 μl μ Da 2 a 0.8% Giallo Pezzo
10401245 Da 20 a 200 μl 0,2 μl 2 - 0.6% Giallo Pezzo
10024704 μ 1 μl Da 1 a 0.6% Blu Pezzo
10505315 1 to 10 mL 20 μl Da 3 a 0.6% Rosso Pezzo
10309604 Da 500 a 5.000 μl 10 μ l Da 2 a 0.5% Verde Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 10748205 Fornitore Sartorius N. del fornitore 728010
Powering Proteomics
Usa il codice promozionale 28003
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per offrire comfort e qualità alle operazioni di pipettaggio manuale quotidiano. Il pipettatore meccanico monocanale Sartorius Proline™ è dotato di struttura resistente facilmente utilizzabile e della gamma più ampia di pipette per diversi operatori e applicazioni. Disponibile con intervalli di volume da 0.1 μl a 10 ml.
Ideal for experienced laboratory professionals and students alike
  • Widest range of pipettes, including fixed volume pipettes for when volumes need to be ready-set to avoid errors
  • Optiload mechanism allows tip loading with perfect tip sealing on the tip cone
  • Safe-Cone Filters minimize risk of contamination
  • Adjustable volume setting with click stop
  • Thermal insulation of internal components improves accuracy
  • Durable, strengthened structure with high chemical and UV resistance
User-friendly and ergonomic design
  • Light pipetting forces, comfortable handle and finger support
  • No need to squeeze the pipetter during pipetting
  • Light and easy tip ejection
  • Reduces the risk of repetitive stress injury
  • Easy to use, do-it-yourself calibration
  • Large numbers and color-coding on the volume display
  • Volume color-coding enables correct tip volume selection through matching color code
  • Fully autoclavable without disassembling
  • Easy to clean, with only three parts to disassemble
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy Da 10 a 1.3 %
Certificazione/Conformità ISO 9001/13485, ISO 14001
Spaziatura punta regolabile Yes
Autoclavabile
Colore Grigio
Monouso Reusable
Da utilizzare con Minimised Risk of Contamination with Safe Cone Filters and Full Autoclavability
Tipo di impugnatura Ergonomic
Materiale Polypropylene
Numero di canali 1
Product Line Proline
Programmabilità No
Sterilità Non-sterile
Tipo Pipette
Volume (sistema metrico) Da 0.3 a 3 μl
Stile delle dita Ergonomico
Da utilizzare con (applicazione) Rischio di contaminazione ridotto grazie ai filtri Safe-Cone e all’autoclavabilità completa
Incrementi 0.002 μl
Precisione Da 6.00 a 0.80
Monitoraggio UV
Warranty 2 anni