Learn More
Prolintane, TRC
Codice prodotto. 30135058
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30135058 250 mg 250mg
30008749 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30135058 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP756100250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 493-92-5
Formula molecolare C15 H23 N
Molecular Weight (g/mol) 217.35
Sinonimo Pyrrolidine, 1-[1-(phenylmethyl)butyl]-, Pyrrolidine, 1-(1-benzylbutyl)- (6CI), Pyrrolidine, 1-(α-propylphenethyl)- (7CI,8CI), 1-[1-(Phenylmethyl)butyl]pyrrolidine, 1-(α-Propylphenethyl)pyrrolidine, 1-Phenyl-2-pyrrolidinylpentane, Phenylpyrrolidinopentane, Prolintan, Prolintane
IUPAC Name 1-(1-phenylpentan-2-yl)pyrrolidine
SMILES CCCC(Cc1ccccc1)N2CCCC2
Specifications
Materiale o nome chimico Prolintane
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H23N/c1-2-8-15(16-11-6-7-12-16)13-14-9-4-3-5-10-14/h3-5,9-10,15H,2,6-8,11-13H2,1H3
Peso formulazione 217.183
Percent Purity >95%