Learn More
Thermo Scientific™ Prolyl Endopeptidase Inhibitor
Marca:  Thermo Scientific™ J64533.#0
Dettagli aggiuntivi : CAS : 86925-97-5 Peso : 0.00005kg
Codice prodotto. 15406449
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
5 mg
Ambient temperatures; Store under Argon
86925-97-5
330.40
Light Sensitive
Oil
Off-white
A cell-permeable dipeptide aldehyde that acts as a specific, potent, slow, and tight-binding transition state analog inhibitor of prolyl endopeptidase
C18H22N2O4
Z-PP-CHO;
Prolyl Endopeptidase Inhibitor
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS Documenti