Learn More
Promazine Sulfoxide, TRC
Codice prodotto. 17922585
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17922585 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17922585 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP7563105MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-10-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Promazine Sulphoxide
CAS 146-21-4
Formula molecolare C17 H20 N2 O S
Quantità 5 mg
Sinonimo 3-(10H-Phenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine S-Oxide, Promazine Hydrochloride Imp. A (EP), Promazine Sulphoxide
InChI Formula InChI=1S/C17H20N2OS/c1-18(2)12-7-13-19-14-8-3-5-10-16(14)21(20)17-11-6-4-9-15(17)19/h3-6,8-11H,7,12-13H2,1-2H3
SMILES CN(C)CCCN1c2ccccc2S(=O)c3ccccc13
IUPAC Name N,N-dimethyl-3-(5-oxophenothiazin-10-yl)propan-1-amine
Molecular Weight (g/mol) 300.42
Peso formulazione 300.1296