Learn More
Thermo Scientific Chemicals Promethazine hydrochloride
Codice prodotto. 15740849 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15740849 5 g 5g
15750849 25 g 25g
15760849 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15740849 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 254580050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 58-33-3 | C17H20N2S·HCl | 320.88 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 58-33-3
Formula molecolare C17H20N2S·HCl
Molecular Weight (g/mol) 320.88
InChI Key XXPDBLUZJRXNNZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo promethazine hydrochloride, phenergan, promethazine hcl, fenergan, n,n-dimethyl-1-10h-phenothiazin-10-yl propan-2-amine hydrochloride, diprasine, farganesse, fellozine, pipolfen, pipolphen
PubChem CID 6014
ChEBI CHEBI:8462
IUPAC Name N,N-dimethyl-1-phenothiazin-10-ylpropan-2-amine;hydrochloride
SMILES CC(CN1C2=CC=CC=C2SC3=CC=CC=C31)N(C)C.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Promethazine hydrochloride
Punto di fusione 227.0°C to 230.0°C
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità (10% in water) Clear colorless to light yellow
Peso formulazione 320.88
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Promethazine hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Promethazine hydrochloride