Learn More
Promethazine N-Oxide, TRC
Codice prodotto. 17932235
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17932235 100 mg 100mg
17902015 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17932235 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP757020100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 81480-39-9
Formula molecolare C17 H20 N2 O S
Molecular Weight (g/mol) 300.4185
Sinonimo N,N,α-Trimethyl-10H-phenothiazine-10-ethanamine N-Oxide
IUPAC Name N,N-dimethyl-1-phenothiazin-10-ylpropan-2-amine oxide
SMILES CC(CN1c2ccccc2Sc3ccccc13)[N+](C)(C)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Promethazine N-Oxide
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C17H20N2OS/c1-13(19(2,3)20)12-18-14-8-4-6-10-16(14)21-17-11-7-5-9-15(17)18/h4-11,13H,12H2,1-3H3
Peso formulazione 300.1296