Learn More
Promethazine Sulfoxide, TRC
Codice prodotto. 30011108
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30011108 100 mg 100mg
17983485 10 mg 10mg
17963575 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30011108 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP757010100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7640-51-9
Formula molecolare C17 H20 N2 O S
Molecular Weight (g/mol) 300.42
Sinonimo (2RS)-N,N-Dimethyl-1-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-2-amine S-Oxide, Promethazine Hydrochloride Imp. D (EP), Promethazine Sulphoxide
IUPAC Name N,N-dimethyl-1-(5-oxophenothiazin-10-yl)propan-2-amine
SMILES CC(CN1c2ccccc2S(=O)c3ccccc13)N(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Promethazine Sulfoxide
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C17H20N2OS/c1-13(18(2)3)12-19-14-8-4-6-10-16(14)21(20)17-11-7-5-9-15(17)19/h4-11,13H,12H2,1-3H3
Peso formulazione 300.1296
Percent Purity >95%