Learn More
Prominin 2 Antibody (244029), Biotin, R&D Systems™
Codice prodotto. 18615423 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18615423 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18615423 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore FAB2024B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    912.14€
    792.75€ / 0.1mL
    Risparmia 119.39€
    13% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Prominin 2 Monoclonal specifically detects Prominin 2 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Prominin 2
Applicazioni CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Classificazione Monoclonal
Clone 244029
Coniugato Biotin
Diluizione Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
Formulazione PBS
Alias gene hPROML2, MGC138714, PROM-2, prominin 2, prominin-2, Prominin-like protein 2, prominin-related protein, PROML2
Specie ospite Mouse
Immunogeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human Prominin 2, Ala27-Leu834, Accession # AAM10541
Metodo di purificazione Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 150696
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG2b
Linea di prodotti Novus