Learn More
Fisherbrand™ Prong Clamp
Codice prodotto. 10092274 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (sistema metrico) impugnatura:
125 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (sistema metrico) impugnatura Dimensione della confezione
10092274 125 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10092274
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
With moving jaw pivoted for accurate alignment.
  • Constructed in alloy and stainless steel
  • Accepts articles up to 125mm in diameter
  • Actuated by nickel-plated brass pummels and twin screw
  • Jaws are fitted with rubber sleeves for a soft grip
Specifica
Tipo Prong Clamp
Materiale Alloy, Stainless Steel
Lunghezza (sistema imperiale) 5 in.
Dimensioni (sistema metrico) impugnatura 125 mm
Jaw Type Pivoted, Rubber Sleeves