missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Propachlor ESA Sodium Salt, TRC

Codice prodotto. 30415605
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30415605 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30415605 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP75730525MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Propachlor ethane sulfonic acid (ESA) sodium salt
CAS 947601-88-9
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C11 H14 N O4 S . Na
Quantità 25 mg
Sinonimo Sodium 2-[(1-methylethyl)phenylamino]-2-oxoethanesulfonate (1:1), Ethanesulfonic acid','2-[(1-methylethyl)phenylamino]-2-oxo-','sodium salt (1:1) (ACI), Propachlor ESA sodium
InChI Formula InChI=1S/C11H15NO4S.Na/c1-9(2)12(10-6-4-3-5-7-10)11(13)8-17(14,15)16;/h3-7,9H,8H2,1-2H3,(H,14,15,16);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].CC(C)N(C(=O)CS(=O)(=O)[O-])c1ccccc1
IUPAC Name sodium;2-oxo-2-(N-propan-2-ylanilino)ethanesulfonate
Molecular Weight (g/mol) 279.29
Peso formulazione 279.0541
Percent Purity >95
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.