missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Propachlor-ethane sulfonic acid (ESA) sodium 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Materiale o nome chimico | Propachlor ethane sulfonic acid (ESA) sodium salt |
| CAS | 947601-88-9 |
| Nomi componenti o analita | Propachlor ethane sulfonic acid (ESA) sodium salt |
| Shipping Condition | +20°C |
| Formula molecolare | C11 H14 N O4 S . Na |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Sodium 2-[(1-methylethyl)phenylamino]-2-oxoethanesulfonate (1:1) |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H15NO4S.Na/c1-9(2)12(10-6-4-3-5-7-10)11(13)8-17(14,15)16;/h3-7,9H,8H2,1-2H3,(H,14,15,16);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].CC(C)N(C(=O)CS(=O)(=O)[O-])c1ccccc1 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?