Learn More
Propafenone hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16462169
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 16462169
Marca: Medchem Express HYB0432A
MedChemExpress Propafenone (hydrochloride) (SA-79 (hydrochloride)) is a class of anti-arrhythmic medication, which treats illnesses associated with rapid heart beats such as atrial and ventricular arrhythmias.
Propafenone (hydrochloride) (SA-79 (hydrochloride)) is a class of anti-arrhythmic medication, which treats illnesses associated with rapid heart beats such as atrial and ventricular arrhythmias.
Specifica
Materiale o nome chimico Propafenone hydrochloride
CAS 34183-22-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H28ClNO3
Quantità 1 g
Sinonimo SA-79 hydrochloride
Informazioni di solubilità DMSO : 33.33 mg/mL (88.20 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=CC=C1OCC(O)CNCCC)CCC2=CC=CC=C2.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 377.9
Peso formulazione 377.9
Percent Purity 99.55%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.