Learn More
PropamocarbHydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Propamocarb hydrochloride |
| Quantità | 25 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H20N2O2.ClH/c1-4-8-13-9(12)10-6-5-7-11(2)3;/h4-8H2,1-3H3,(H,10,12);1H |
| Peso formulazione | 224.1292 |