Learn More
Propan-1-ol, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Catalog Number 10060320
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Metal Can
Plastic-coated Glass Bottle
71-23-8
C3H8O
60.10
MFCD00002941
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
1031
CHEBI:28831
propan-1-ol
CCCO
71-23-8
C3H8O
60.10
MFCD00002941
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
1031
CHEBI:28831
propan-1-ol
CCCO
C3H8O, CAS Number-71-23-8, 1-hydroxypropane, optal, propanol, osmosol extra, n-propyl alcohol, n-propanol, ethylcarbinol, 1-propanol, propyl alcohol, propylic alcohol, 2.5L, 97 deg.C, CHEBI:28831, Colorless, 60.1g/mol, BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N, propan-1-ol, -127 deg.C, 2941, 60.096
TRUSTED_SUSTAINABILITY
pH 7
Punto di fusione -127°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 97°C
Quantità 5 L
Imballaggio Metal Can
Forma fisica Liquid
Pressione del vapore 25mbar at 20°C
Viscosità 2.2 mPaS at 20°C
Peso formulazione 60.1g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Propanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.