Learn More
Propan-1-ol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10192100 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Metal Can
Dimensione della confezione:
2.50L
25L
500mL
5L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10192100 2.5 L Amber Glass Bottle 2.50L
10254060 500 mL Amber Glass Bottle 500mL
10112110 5 L Metal Can 5L
10010320 25 L Metal Can 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10192100 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P/7480/17
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-11-2026
Identificatori chimici
CAS 71-23-8
Formula molecolare C3H8O
Molecular Weight (g/mol) 60.10
Numero MDL MFCD00002941
InChI Key BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
IUPAC Name propan-1-ol
SMILES CCCO
Specifica
pH 7
Punto di fusione -127°C
Colore Colorless
Quantità 2.5 L
Imballaggio Amber Glass Bottle
Forma fisica Liquido
Pressione del vapore 25mbar at 20°C
Viscosità 2.2 mPaS at 20°C
Punti di ebollizione 97°C
Peso formulazione 60.1g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Propanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.