Learn More
Propan-1-ol, for HPLC, Fisher Chemical™
88.20€ - 196.52€
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca dimQuantity Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca dimQuantity Prezzo Quantità e disponibilità  
10449760
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisher Chemical
P/7486/15
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
127.47€
88.20€ / 1L
Risparmia 39.27€
30% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-11-2026
Aggiungi al carrello
 Articolo soggetto a restrizioni
10111440
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisher Chemical
P/7486/17
196.52€
2.5L
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-11-2026
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 1-Propanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.