Learn More
Propane-1,2-Diol, Extra Pure, SLR, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10346290 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Amber glass bottle
Flacone in vetro color ambra
Metal can
Dimensione della confezione:
2.50L
25L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10346290 500 mL Flacone in vetro color ambra 500mL
10518070 2.5 L Amber glass bottle 2.50L
10499370 25 L Metal can 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10346290 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P/7440/08
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
Propane-1,2-Diol, Extra Pure, SLR, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, USP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57-55-6
Formula molecolare C3H8O2
Molecular Weight (g/mol) 76.095
Numero MDL 64272
InChI Key DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost
PubChem CID 1030
ChEBI CHEBI:16997
IUPAC Name 1,2-propandiolo
SMILES CC(CO)O
Specifica
Punto di fusione -60°C
Punti di ebollizione 187°C
Imballaggio Flacone in vetro color ambra
Quantità 500 mL
Densità vapore 2.62
Peso formulazione 76.1g/mol
Pressione del vapore 0.13mbar at 20°C
Forma fisica Liquido viscoso