Specifications
| CAS | 504-63-2 |
| Punto di fusione | -32°C |
| Colore | Colorless |
| pH | 4.5 to 7.0 |
| Punti di ebollizione | 214°C |
| Imballaggio | Amber glass bottle |
| Formula molecolare | C3H8O2 |
| Numero MDL | MFCD00002949 |
| Quantità | 500 mL |
| Sinonimo | 1,3-propanediol, trimethylene glycol, 1,3-dihydroxypropane, 2-deoxyglycerol, 1,3-propylene glycol, 1,3-propylenediol, 1,3-propandiol, 2-hydroxymethyl ethanol, omega-propanediol, beta-propylene glycol |
| Show More |