Learn More
Bochem™ Propane Safety Gas Burner
Marca:  Bochem™ 7410S
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 10611542
  • 207.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 16-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Safety Gas Burner
Nickel, Steel
170 mm
1300°C
0.8 kg
Natural Gas, Propane
78 mm
Needle Valve
1 Ea.