Learn More
Propargyl alcohol, 99%
Codice prodotto. 11474033
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11474033 100 mL 100mL
11484033 500 mL 500mL
11494033 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11474033 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10295.AE
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 107-19-7 | C3H4O | 56.06 g/mol
Propargyl alcohol is a solvent stabilizer that is useful as an intermediate in organic synthesis, an electroplating brightener additive. It is useful 3-carbon fragment in acetylene coupling reactions, It undergoes Pd-catalyzed O-coupling with alcohols to give the corresponding 1-methoxyallyl ethers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Propargyl alcohol is a solvent stabilizer that is useful as an intermediate in organic synthesis, an electroplating brightener additive. It is useful 3-carbon fragment in acetylene coupling reactions, It undergoes Pd-catalyzed O-coupling with alcohols to give the corresponding 1-methoxyallyl ethers.
Solubility
Fully miscible in water.
Notes
Store at 4°C. Incompatible with oxidizing agent, strong acids, strong bases, amines, phosphorous pentoxide, isocyanate vapor & heat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107-19-7
Formula molecolare C3H4O
Molecular Weight (g/mol) 56.06
Numero MDL MFCD00002912
InChI Key TVDSBUOJIPERQY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo propargyl alcohol, 2-propyn-1-ol, ethynylcarbinol, 1-propyn-3-ol, propynyl alcohol, 2-propynyl alcohol, 2-propynol, 3-propynol, 1-hydroxy-2-propyne, 3-hydroxy-1-propyne
PubChem CID 7859
ChEBI CHEBI:28905
IUPAC Name prop-2-yn-1-ol
SMILES OCC#C
Specifica
Materiale o nome chimico Propargyl alcohol
Punto di fusione -53°C
Densità 0.949
Punti di ebollizione 114°C to 115°C
Punto d'infiammabilità 33°C (91°F)
Formula lineare HC≡CCH2OH
Indice di rifrazione 1.432
Quantità 100 mL
Numero UN UN2929
Beilstein 506003
Indice di Merck 14,7809
Informazioni di solubilità Fully miscible in water.
Peso formulazione 56.06
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Propargyl alcohol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Propyn-1-ol