Learn More
Propargyl Alcohol, TRC
Codice prodotto. 30415295
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Dimensione della confezione:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30415295 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30415295 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP76255050ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Propargyl alcohol
CAS 107-19-7
Formula molecolare C3 H4 O
Quantità 50 mL
Sinonimo 1-Hydroxy-2-propyne, 1-Propyn-3-ol, 1-Propyn-3-yl alcohol, 2-Propynol, 2-Propynyl alcohol, 3-Hydroxy-1-propyne, 3-Hydroxypropyne, 3-Propynol, Ethynylcarbinol, Hydroxymethylacetylene, NSC 8804, Propargyl alcohol, Propynyl alcohol
InChI Formula InChI=1S/C3H4O/c1-2-3-4/h1,4H,3H2
SMILES OCC#C
IUPAC Name prop-2-yn-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 56.06
Peso formulazione 56.0262