Learn More
Propargyl bromide, 80wt.% solution in toluene, stabilized, AcroSeal™
Codice prodotto. 10166924 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10166924 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100mL
15179293 1 L AcroSeal™ Glass Bottle 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10166924 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 429121000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.00€
    111.00€ / 100mL
    Risparmia 8.00€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 106-96-7 | C3H3Br | 118.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punti di ebollizione 88.0°C to 90.0°C
Materiale o nome chimico Propargyl bromide
Nota nome Stabilized
CAS 106-96-7, 108-88-3
Colore White to Yellow
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità 4°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Indice di rifrazione 1.4900 to 1.4960
Gravità specifica 1.38
Densità 1.3800g/mL
Formula molecolare C3H3Br
Formula lineare HC≡CCH2Br
Numero MDL MFCD00000241
Sinonimo propargyl bromide, 3-bromopropyne, 3-bromo-1-propyne, 1-propyne, 3-bromo, 2-propynyl bromide, propynyl bromide, 1-bromo-2-propyne, propyne, 3-bromo, gamma-bromoallylene, 1-brom-2-propin
Informazioni di solubilità Solubility in water: immiscible
InChI Key YORCIIVHUBAYBQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C#CCBr
IUPAC Name 3-bromoprop-1-yne
Molecular Weight (g/mol) 118.96
PubChem CID 7842
Peso formulazione 118.96
Percent Purity 73 to 87% (propargyl bromide) (GC), 13 to 27% (toluene) (GC)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Propargyl bromide, 80 wt% solution in toluene, stabilized
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P331-NON provocare il vomito.