Learn More
Propargyl Bromide (Stablized with MgO), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Propargyl Bromide |
| CAS | 106-96-7 |
| Formula molecolare | C3H3Br |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | 3-Bromopropyne, 1-Bromo-2-propyne, 2-Propynyl Bromide, 3-Bromo-1-propyne, 3-Bromopropyne, NSC 8801 |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H3Br/c1-2-3-4/h1H,3H2 |
| SMILES | BrCC#C |
| IUPAC Name | 3-bromoprop-1-yne |
| Molecular Weight (g/mol) | 118.96 |
| Peso formulazione | 117.9418 |