Learn More
Propargyl chloride, 70% w/w soln. in toluene, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15409169
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15409169 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15409169 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L20416.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Propargyl chloride
CAS 624-65-7
Punti di ebollizione 60°C to 63°C
Punto di fusione <-50°C
Formula molecolare C3H3Cl
Formula lineare HC≡CCH2Cl
Numero MDL MFCD00000980
Numero UN UN2924
Beilstein 506005
Concentrazione 70% w/w soln. in toluene
Densità 0.99
Indice di Merck 14,7810
Sinonimo propargyl chloride, 3-chloropropyne, 3-chloro-1-propyne, 1-propyne, 3-chloro, 2-propynyl chloride, propyne, 3-chloro, propargylchloride, unii-3m62yfl252, gamma-chloroallylene, 1-chloro-2-propyne
Informazioni di solubilità Not miscible or difficult to mix with water.
InChI Key LJZPPWWHKPGCHS-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCC#C
IUPAC Name 3-chloroprop-1-yne
Molecular Weight (g/mol) 74.51
PubChem CID 12221
Peso formulazione 74.51
Indice di rifrazione 1.456
Quantità 100 g
Punto d'infiammabilità −15°C (−5°F)