Specifica
| Materiale o nome chimico | Propargyl chloride |
| CAS | 624-65-7 |
| Densità | 0.9630g/mL |
| Punti di ebollizione | 60.0°C to 63.0°C |
| Punto d'infiammabilità | −15°C |
| Intervallo percentuale saggio | 68 to 72% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula molecolare | C3H3Cl |
| Formula lineare | HC≡CCH2Cl |
| Numero MDL | MFCD00000980 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Propargyl chloride, 70 wt.% solution in toluene
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H301-Tossico se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H330-Letale se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.