Learn More
Propargyl Chloride, TRC
Codice prodotto. 30415850
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30415850 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30415850 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP76300025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Propargyl Chloride
CAS 624-65-7
Formula molecolare C3H3Cl
Quantità 25 g
Sinonimo 1-Chloroprop-2-yne, 2-Propynyl Chloride, 3-Chloro-1-propyne, 3-Chloropropyne, NSC 66411
InChI Formula InChI=1S/C3H3Cl/c1-2-3-4/h1H,3H2
SMILES ClCC#C
IUPAC Name 3-chloroprop-1-yne
Molecular Weight (g/mol) 74.51
Peso formulazione 73.9923