Learn More
Propargyl Chloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Propargyl Chloride |
| CAS | 624-65-7 |
| Formula molecolare | C3H3Cl |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 1-Chloroprop-2-yne, 2-Propynyl Chloride, 3-Chloro-1-propyne, 3-Chloropropyne, NSC 66411 |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H3Cl/c1-2-3-4/h1H,3H2 |
| SMILES | ClCC#C |
| IUPAC Name | 3-chloroprop-1-yne |
| Molecular Weight (g/mol) | 74.51 |
| Peso formulazione | 73.9923 |